Merck
AOBH961DC35F
AOBChem
2-(5-Ethoxy-2-fluorophenyl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,400
500 MG
¥23,400
1 G
¥29,800
ベンダーカタログ番号: 49441-250MG
¥20,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,400
500 MG
¥23,400
1 G
¥29,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 49441-250MG
¥20,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(5-ethoxy-2-fluorophenyl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C11H15FO2/c1-4-14-8-5-6-10(12)9(7-8)11(2,3)13/h5-7,13H,4H2,1-3H3
InChI Key
TXKAXKIIRWLIKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-ethoxy-2-fluorophenyl-propan-2-ol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49441.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)