Merck
AOBH961DC238
AOBChem
ethyl 3,6-dichloro-2-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥49,700
500 MG
¥67,900
1 G
¥91,800
ベンダーカタログ番号: 48696-250MG
¥49,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥49,700
500 MG
¥67,900
1 G
¥91,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.06
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 48696-250MG
¥49,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3,6-dichloro-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H7Cl2FO2/c1-2-14-9(13)7-5(10)3-4-6(11)8(7)12/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
MLPWVDGIBMYFBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-6-dichloro-2-fluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48696.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)