Merck
AOBH961DC1E1
AOBChem
2-Bromo-6-(sec-butoxy)naphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
279.18
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-6-(sec-butoxy)naphthalene
Inchi Code
1S/C14H15BrO/c1-3-10(2)16-14-7-5-11-8-13(15)6-4-12(11)9-14/h4-10H,3H2,1-2H3
InChI Key
DPPOACCIQXPJQE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-2-methylpropoxy-naphthalene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22498.pdf