Merck
AOBH961DC1C8
AOBChem
1-chloro-4-cyclopentylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥37,300
500 MG
¥49,900
1 G
¥66,800
ベンダーカタログ番号: 47924-250MG
¥37,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥37,300
500 MG
¥49,900
1 G
¥66,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.68
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 47924-250MG
¥37,300
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-chloro-4-cyclopentylbenzene
Inchi Code
1S/C11H13Cl/c12-11-7-5-10(6-8-11)9-3-1-2-4-9/h5-9H,1-4H2
InChI Key
XVNUHSLYUDNRPB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-4-cyclopentylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47924.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)