Merck
AOBH961DC035
AOBChem
4-Bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥37,100
500 MG
¥49,500
1 G
¥66,400
5 G
¥217,200
ベンダーカタログ番号: 37487-250MG
¥37,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥37,100
500 MG
¥49,500
1 G
¥66,400
5 G
¥217,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.01
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 37487-250MG
¥37,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrFO3/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,10H,(H,11,12)
InChI Key
ZFSHBUDHIVXAMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37487.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)