Merck
AOBH961DC01E
AOBChem
3,5-Difluoro-4-(trimethylsilyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥107,400
500 MG
¥150,200
1 G
¥207,100
ベンダーカタログ番号: 36820-250MG
¥107,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥107,400
500 MG
¥150,200
1 G
¥207,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.29
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 36820-250MG
¥107,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3,5-difluoro-4-(trimethylsilyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12F2O2Si/c1-15(2,3)9-7(11)4-6(10(13)14)5-8(9)12/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
SNBAEPWHSSSMCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-trimethylsilyl-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36820.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)