Merck
AOBH961DBEA3
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥21,200
500 MG
¥27,000
1 G
¥34,700
5 G
¥104,400
10 G
¥172,000
ベンダーカタログ番号: 17631-250MG
¥21,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥21,200
500 MG
¥27,000
1 G
¥34,700
5 G
¥104,400
10 G
¥172,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 17631-250MG
¥21,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10BrFO2/c1-6(2)14-9-4-3-8(12)7(5-13)10(9)11/h3-6H,1-2H3
InChI Key
OHIKSLIDZBTJJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17631.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)