Merck
AOBH94551273
AOBChem
(3,5-dichloro-4-ethoxyphenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥65,900
500 MG
¥91,000
1 G
¥124,100
ベンダーカタログ番号: 47947-250MG
¥65,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥65,900
500 MG
¥91,000
1 G
¥124,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.08
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 47947-250MG
¥65,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3,5-dichloro-4-ethoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H10Cl2O2/c1-2-13-9-7(10)3-6(5-12)4-8(9)11/h3-4,12H,2,5H2,1H3
InChI Key
ZLOSOAGZOREYTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-dichloro-4-ethoxyphenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47947.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)