Merck
AOBH94551222
AOBChem
tert-butyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥37,300
500 MG
¥49,900
1 G
¥66,800
5 G
¥219,100
ベンダーカタログ番号: 47258-250MG
¥37,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥37,300
500 MG
¥49,900
1 G
¥66,800
5 G
¥219,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
309.56
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 47258-250MG
¥37,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
tert-butyl 5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H11BrClFO2/c1-11(2,3)16-10(15)7-4-6(12)5-8(13)9(7)14/h4-5H,1-3H3
InChI Key
QALIEJRDTWHIMG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/tert-butyl-5-bromo-3-chloro-2-fluorobenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47258.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)