Merck
AOBH945511C9
AOBChem
1-Bromo-3-(4-methoxybenzyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥66,800
500 MG
¥92,000
1 G
¥125,800
ベンダーカタログ番号: 46963-250MG
¥66,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥66,800
500 MG
¥92,000
1 G
¥125,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 46963-250MG
¥66,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-bromo-3-(4-methoxybenzyl)benzene
Inchi Code
1S/C14H13BrO/c1-16-14-7-5-11(6-8-14)9-12-3-2-4-13(15)10-12/h2-8,10H,9H2,1H3
InChI Key
KKPSLFBGGFDGRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-3-4-methoxybenzyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46963.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)