Merck
AOBH945510EC
AOBChem
1-Fluoro-3-methoxy-5-(methoxymethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,800
5 G
¥54,800
10 G
¥87,700
25 G
¥164,800
ベンダーカタログ番号: 45566-1G
¥20,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,800
5 G
¥54,800
10 G
¥87,700
25 G
¥164,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 45566-1G
¥20,800
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-fluoro-3-methoxy-5-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H11FO3/c1-11-6-13-9-4-7(10)3-8(5-9)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
TXCCFEQXVRZNDM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-fluoro-3-methoxy-5-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45566.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)