Merck
AOBH945510D6
AOBChem
1,4-Dibromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥22,300
1 G
¥28,100
5 G
¥80,500
ベンダーカタログ番号: 45479-500MG
¥22,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥22,300
1 G
¥28,100
5 G
¥80,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
338.35
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 45479-500MG
¥22,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1,4-dibromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2Br2ClF3/c8-4-2-6(10)5(9)1-3(4)7(11,12)13/h1-2H
InChI Key
SRHPTARKMMEVBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-4-dibromo-2-chloro-5-trifluoromethyl-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/45479.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)