Merck
AOBH94550FCE
AOBChem
(5-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.39
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(5-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClFO3/c1-13-6-3-4(9)2-5(7(6)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI Key
NXBYANORDVFFMZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36767.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)