Merck
AOBH94550FB4
AOBChem
Methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥65,700
500 MG
¥90,700
1 G
¥123,900
ベンダーカタログ番号: 35615-250MG
¥65,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥65,700
500 MG
¥90,700
1 G
¥123,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.48
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 35615-250MG
¥65,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-chloroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrClNO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
InChI Key
CZRXZMDYMMNDTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-bromo-6-chloroisonicotinate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35615.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)