Merck
AOBH94550ED1
AOBChem
5-Chloro-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥62,500
500 MG
¥86,300
1 G
¥117,500
5 G
¥400,300
ベンダーカタログ番号: 22006-250MG
¥62,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥62,500
500 MG
¥86,300
1 G
¥117,500
5 G
¥400,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 22006-250MG
¥62,500
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O2/c1-15-8-5(4-14)2-6(10)3-7(8)9(11,12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
QDLQUIMPKNUFEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-2-methoxy-3-trifluoromethyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22006.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)