Merck
AOBH94550E5D
AOBChem
1-(2-Bromo-3-fluoropyridin-4-yl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥31,100
500 MG
¥40,900
1 G
¥54,400
5 G
¥174,400
ベンダーカタログ番号: 46226-250MG
¥31,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥31,100
500 MG
¥40,900
1 G
¥54,400
5 G
¥174,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 46226-250MG
¥31,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(2-bromo-3-fluoropyridin-4-yl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-4(11)5-2-3-10-7(8)6(5)9/h2-4,11H,1H3
InChI Key
GDDDEZRQPKDCEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-bromo-3-fluoropyridin-4-yl-ethanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46226.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)