Merck
AOBH7BADE7AD
AOBChem
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenoxy)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥27,900
500 MG
¥36,600
1 G
¥48,200
ベンダーカタログ番号: 38289-250MG
¥27,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥27,900
500 MG
¥36,600
1 G
¥48,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 38289-250MG
¥27,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C10H8F6O2/c11-9(12,13)6-3-7(10(14,15)16)5-8(4-6)18-2-1-17/h3-5,17H,1-2H2
InChI Key
NUNUAFJJYCNGFX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-5-bis-trifluoromethyl-phenoxy-ethanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38289.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)