Merck
AOBH7BADE6D1
AOBChem
3-Bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥40,700
500 MG
¥55,000
1 G
¥73,800
5 G
¥244,100
ベンダーカタログ番号: 37281-250MG
¥40,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥40,700
500 MG
¥55,000
1 G
¥73,800
5 G
¥244,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.18
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 37281-250MG
¥40,700
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17BrO2/c1-8(2)10-5-11(7-15)13(12(14)6-10)16-9(3)4/h5-9H,1-4H3
InChI Key
ZEWVUVOYPAPPDW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-isopropoxy-5-isopropylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37281.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)