Merck
AOBH7BADDFE0
AOBChem
(3-Bromo-2-isopropoxyphenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.12
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-2-isopropoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H13BrO2/c1-7(2)13-10-8(6-12)4-3-5-9(10)11/h3-5,7,12H,6H2,1-2H3
InChI Key
PHQRGUHBYXUHHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-isopropoxyphenyl-methanol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36727.pdf