Merck
AOBH7BADDF21
AOBChem
3-Bromo-4-butoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.13
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-4-butoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-2-3-6-14-11-5-4-9(8-13)7-10(11)12/h4-5,7-8H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
BLXYHURWFRBYDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-4-butoxybenzaldehyde.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/15722.pdf