Merck
AOBH7BADDF1A
AOBChem
Methyl 2-isopropoxy-1-naphthoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.29
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-isopropoxy-1-naphthoate
Inchi Code
1S/C15H16O3/c1-10(2)18-13-9-8-11-6-4-5-7-12(11)14(13)15(16)17-3/h4-10H,1-3H3
InChI Key
RWIDPPUAPSVCGA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-isopropoxy-1-naphthoate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36603.pdf