Merck
AOBH7BADDD95
AOBChem
1,2-Bis(methoxymethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
Iupac Name
1,2-bis(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H14O4/c1-11-7-13-9-5-3-4-6-10(9)14-8-12-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
OOHFHWWIDAGLRC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-2-bis-methoxymethoxy-benzene.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36376.pdf