Merck
AOBH7BADDCB0
AOBChem
Ethyl 4-(methoxymethyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥60,400
500 MG
¥82,800
ベンダーカタログ番号: 36258-250MG
¥60,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥60,400
500 MG
¥82,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 36258-250MG
¥60,400
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 4-(methoxymethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-3-14-11(12)10-6-4-9(5-7-10)8-13-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
ISFYQBDQIBUSQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-4-methoxymethyl-benzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36258.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)