Merck
AOBH7BADDCAA
AOBChem
2-(Benzyloxy)-5-fluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥33,200
500 MG
¥44,300
1 G
¥58,900
5 G
¥191,100
10 G
¥319,200
25 G
¥619,900
ベンダーカタログ番号: 36250-250MG
¥33,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥33,200
500 MG
¥44,300
1 G
¥58,900
5 G
¥191,100
10 G
¥319,200
25 G
¥619,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.24
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 36250-250MG
¥33,200
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-(benzyloxy)-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C14H11FO3/c15-11-6-7-13(12(8-11)14(16)17)18-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,16,17)
InChI Key
WODKLCACFQNKBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-benzyloxy-5-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36250.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)