Merck
AOBH7BADDB77
AOBChem
Methyl 3-bromo-2-isopropoxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥40,300
500 MG
¥54,200
1 G
¥72,800
ベンダーカタログ番号: 35154-250MG
¥40,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥40,300
500 MG
¥54,200
1 G
¥72,800
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 35154-250MG
¥40,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-isopropoxybenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO3/c1-7(2)15-10-8(11(13)14-3)5-4-6-9(10)12/h4-7H,1-3H3
InChI Key
DJJCNYRLTAEXQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-bromo-2-isopropoxybenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35154.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)