Merck
AOBH7BADDB5C
AOBChem
(5-(Benzyloxy)-2-bromophenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.16
MDL番号:
Iupac Name
(5-(benzyloxy)-2-bromophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C14H13BrO2/c15-14-7-6-13(8-12(14)9-16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-8,16H,9-10H2
InChI Key
DKAQADNPOACIKZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-benzyloxy-2-bromophenyl-methanol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33707.pdf