Merck
AOBH7BADDAB9
AOBChem
2-Chloro-1-methoxy-4-(methylthio)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥21,200
1 G
¥26,800
5 G
¥76,000
ベンダーカタログ番号: 25393-500MG
¥21,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥21,200
1 G
¥26,800
5 G
¥76,000
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.68
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 25393-500MG
¥21,200
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
(3-chloro-4-methoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C8H9ClOS/c1-10-8-4-3-6(11-2)5-7(8)9/h3-5H,1-2H3
InChI Key
YOTIXGYBXYHPSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-1-methoxy-4-methylthio-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25393.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)