Merck
AOBH7BADDA9B
AOBChem
2-(Propan-2-yloxy)naphthalene-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥34,300
500 MG
¥45,800
1 G
¥61,000
5 G
¥198,500
ベンダーカタログ番号: 23179-250MG
¥34,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥34,300
500 MG
¥45,800
1 G
¥61,000
5 G
¥198,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.26
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 23179-250MG
¥34,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-isopropoxy-1-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C14H14O3/c1-9(2)17-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)13(12)14(15)16/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
GGQJMQFURUJRGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-propan-2-yloxy-naphthalene-1-carboxylic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23179.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)