Merck
AOBH3CD9F2FC
AOBChem
1-(4-Bromo-3-methylbenzoyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.18
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-3-methylphenyl)(piperidin-1-yl)methanone
Inchi Code
1S/C13H16BrNO/c1-10-9-11(5-6-12(10)14)13(16)15-7-3-2-4-8-15/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3
InChI Key
SNVOLCRBMNZCIH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-4-bromo-3-methylbenzoyl-piperidine.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35852.pdf