Merck
AOBH3CD9F1A9
AOBChem
Isopropyl 4-bromobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.1
MDL番号:
Iupac Name
isopropyl 4-bromobenzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7H,1-2H3
InChI Key
RTXXREYZBOONJV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/isopropyl-4-bromobenzoate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35697.pdf