Merck
AOBH3CD9F19C
AOBChem
5-Bromo-2,3-difluoro-4-ethoxyphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥52,900
500 MG
¥72,300
1 G
¥98,200
ベンダーカタログ番号: 35611-250MG
¥52,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥52,900
500 MG
¥72,300
1 G
¥98,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.04
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 35611-250MG
¥52,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-bromo-4-ethoxy-2,3-difluorophenol
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O2/c1-2-13-8-4(9)3-5(12)6(10)7(8)11/h3,12H,2H2,1H3
InChI Key
PCAYJLHXTZNZJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-3-difluoro-4-ethoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35611.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)