Merck
AOBH3CD9F16D
AOBChem
3-Bromo-2-chloro-5-methylphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.48
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-2-chloro-5-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(8)7(9)6(10)3-4/h2-3,10H,1H3
InChI Key
ZDCVJVKRKVDUOO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-chloro-5-methylphenol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35444.pdf