Merck
AOBH3CD9F142
AOBChem
5-(2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥33,600
500 MG
¥45,000
1 G
¥59,700
ベンダーカタログ番号: 35982-250MG
¥33,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥33,600
500 MG
¥45,000
1 G
¥59,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
282.05
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 35982-250MG
¥33,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-(2,6-dichloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H4Cl2F3NO/c11-6-2-1-5(10(13,14)15)9(12)8(6)7-3-16-4-17-7/h1-4H
InChI Key
MTDPMEVKZYZTOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-2-6-dichloro-3-trifluoromethyl-phenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35982.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)