Merck
AOBH3CD9F13F
AOBChem
5-(5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥30,400
500 MG
¥40,300
1 G
¥53,100
ベンダーカタログ番号: 35979-250MG
¥30,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥30,400
500 MG
¥40,300
1 G
¥53,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.6
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 35979-250MG
¥30,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
5-(5-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)oxazole
Inchi Code
1S/C10H5ClF3NO/c11-6-1-2-8(10(12,13)14)7(3-6)9-4-15-5-16-9/h1-5H
InChI Key
GUZOACHBMPYNNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-5-chloro-2-trifluoromethyl-phenyl-oxazole.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35979.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)