Merck
AOBH30376774
AOBChem
3-(5-Bromo-pyridin-3-yl)benzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥28,900
500 MG
¥37,900
1 G
¥50,100
5 G
¥159,200
ベンダーカタログ番号: 35125-250MG
¥28,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥28,900
500 MG
¥37,900
1 G
¥50,100
5 G
¥159,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.11
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 35125-250MG
¥28,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-(5-bromopyridin-3-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8BrNO/c13-12-5-11(6-14-7-12)10-3-1-2-9(4-10)8-15/h1-8H
InChI Key
LCOFARWUKWNXNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-bromo-pyridin-3-yl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35125.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)