Merck
AOBH3037667D
AOBChem
3-Bromo-5-chlorobiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥25,100
10 G
¥37,100
25 G
¥65,500
ベンダーカタログ番号: 27446-5G
¥25,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥25,100
10 G
¥37,100
25 G
¥65,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.55
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 27446-5G
¥25,100
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-bromo-5-chloro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8BrCl/c13-11-6-10(7-12(14)8-11)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI Key
SJLJTKRBBCLGPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-5-chlorobiphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27446.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)