Merck
AOBH3037663B
AOBChem
Methyl 2,3-dimethoxy-6-fluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-fluoro-2,3-dimethoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO4/c1-13-7-5-4-6(11)8(9(7)14-2)10(12)15-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
PUVNTWOBJNYBNG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/methyl-2-3-dimethoxy-6-fluorobenzoate.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21765.pdf