Merck
AOBH30376606
AOBChem
Ethyl 6-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥29,600
500 MG
¥39,200
1 G
¥51,600
5 G
¥165,000
10 G
¥274,900
ベンダーカタログ番号: 34918-250MG
¥29,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥29,600
500 MG
¥39,200
1 G
¥51,600
5 G
¥165,000
10 G
¥274,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.54
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 34918-250MG
¥29,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 6-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H10BrClO2/c1-3-14-10(13)8-7(11)5-4-6(2)9(8)12/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
YKJNPUCNQROBIF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-6-bromo-2-chloro-3-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34918.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)