Merck
AOBH11E4FDB3
AOBChem
5-Bromo-N-ethylnicotinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.08
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-N-ethylnicotinamide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c1-2-11-8(12)6-3-7(9)5-10-4-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
LBNZQARQDQMTGO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-n-ethylnicotinamide.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/32244.pdf