Merck
AOBH11E4FD72
AOBChem
4-Bromo-2-methoxy-1-(methoxymethoxy)benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥31,900
10 G
¥48,800
25 G
¥88,400
ベンダーカタログ番号: 26527-5G
¥31,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥31,900
10 G
¥48,800
25 G
¥88,400
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 26527-5G
¥31,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2-methoxy-1-(methoxymethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrO3/c1-11-6-13-8-4-3-7(10)5-9(8)12-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
YKZDSUQEZRQTJE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-methoxy-1-methoxymethoxy-benzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26527.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)