Merck
AOBH11E4FCE2
AOBChem
2-Methyl-5-propoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-5-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-3-6-13-11-5-4-9(2)10(7-11)8-12/h4-5,7-8H,3,6H2,1-2H3
InChI Key
IKMIHBQVZANFDE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-methyl-5-propoxybenzaldehyde.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34761.pdf