Merck
AOBH042EEA9B
AOBChem
2,4-Difluoro-4'-methyl-1,1'-biphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.22
MDL番号:
Iupac Name
2,4-difluoro-4'-methyl-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C13H10F2/c1-9-2-4-10(5-3-9)12-7-6-11(14)8-13(12)15/h2-8H,1H3
InChI Key
YJCXHHMDVKDPQH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-difluoro-4-methyl-1-1-biphenyl.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34041.pdf