Merck
AOBH042EEA5B
AOBChem
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
324.51
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H14BClF4O2/c1-11(2)12(3,4)21-14(20-11)8-5-7(13(17,18)19)6-9(15)10(8)16/h5-6H,1-4H3
InChI Key
AZNFVAQYMIOHSE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenylboronic-acid-pinacol-ester.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34243.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)