Merck
AOBH03D4EF2F
AOBChem
3-Chloro-4-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥114,700
500 MG
¥160,700
1 G
¥221,900
ベンダーカタログ番号: 31798-250MG
¥114,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥114,700
500 MG
¥160,700
1 G
¥221,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.59
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 31798-250MG
¥114,700
19日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
3-chloro-4-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6ClFO2/c1-12-8-5(4-11)2-3-6(10)7(8)9/h2-4H,1H3
InChI Key
WWCGQXIWOBGEMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-chloro-4-fluoro-2-methoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31798.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)