Merck
AOBH03C54D24
AOBChem
1-Chloro-4-isopropyl-3-nitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥43,300
500 MG
¥58,700
1 G
¥79,000
5 G
¥262,500
10 G
¥440,700
ベンダーカタログ番号: 29332-250MG
¥43,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥43,300
500 MG
¥58,700
1 G
¥79,000
5 G
¥262,500
10 G
¥440,700
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.64
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 29332-250MG
¥43,300
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-chloro-1-isopropyl-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-6(2)8-4-3-7(10)5-9(8)11(12)13/h3-6H,1-2H3
InChI Key
AOTRFBGCYAXAPY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-chloro-4-isopropyl-3-nitrobenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29332.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)