Merck
AOBH03B6AB47
AOBChem
2-Fluoro-5-methoxypyridine-4-carboxaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥88,600
500 MG
¥123,300
1 G
¥169,500
ベンダーカタログ番号: 20468-250MG
¥88,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥88,600
500 MG
¥123,300
1 G
¥169,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.13
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 20468-250MG
¥88,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2-fluoro-5-methoxyisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c1-11-6-3-9-7(8)2-5(6)4-10/h2-4H,1H3
InChI Key
CVVUICUXBHCXGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-5-methoxypyridine-4-carboxaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20468.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)