Merck
AOBH039CD3B8
AOBChem
3,6-Dichloro-2-fluorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.99
MDL番号:
Iupac Name
3,6-dichloro-2-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,10H
InChI Key
BBXJSLMPYFSGER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-6-dichloro-2-fluorophenol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20440.pdf