Merck
AOBH039CD37C
AOBChem
4-Bromo-2,5-difluoro-1,1'-biphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥20,400
500 MG
¥25,900
1 G
¥33,200
5 G
¥98,700
10 G
¥162,200
ベンダーカタログ番号: 33625-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥20,400
500 MG
¥25,900
1 G
¥33,200
5 G
¥98,700
10 G
¥162,200
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.09
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: 33625-250MG
¥20,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
4-bromo-2,5-difluoro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H7BrF2/c13-10-7-11(14)9(6-12(10)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI Key
HGNFGQUXRKLBSQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-5-difluoro-1-1-biphenyl.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33625.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)