Merck
AOB979588521
AOBChem
4-Fluoro-3-methoxy-5-methylbenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.18
MDL番号:
Iupac Name
(4-fluoro-3-methoxy-5-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H11FO2/c1-6-3-7(5-11)4-8(12-2)9(6)10/h3-4,11H,5H2,1-2H3
InChI Key
GTPRTZPFMCGINO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-2-methoxy-5-methylbenzyl-alcohol.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33335.pdf