Merck
AOB947289179
AOBChem
4-Fluoro-3-isopropoxybenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.19
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(2)14-9-5-7(10(12)13)3-4-8(9)11/h3-6H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
PHETVLCLIWNJAB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-fluoro-3-isopropoxybenzoic-acid.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33245.pdf